4-Fluor-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Achtung
H52875.MDEA 77 EUR
H52875.MD
4-Fluor-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₄
Molecular Weight: 212,97 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235105
CAS-Nummer: 913835-47-9