3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3438-5GEA
1220
EUR
COBBBB-3438-5G
COBBBB-3438-1G
3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₄ Molecular Weight: 212,97 |
MDL:
MFCD08436059 CAS-Nummer: 913835-58-2 |