3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Achtung
H52610.03EA 217 EUR
H52610.03 H52610.MD
3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₄
Molecular Weight: 212,97 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436059
CAS-Nummer: 913835-58-2