3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3317-1GEA
341
EUR
COBBBB-3317-1G
COBBBB-3317-5G
3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₄ Molecular Weight: 227,00 |
MDL:
MFCD08689535 CAS-Nummer: 874289-21-1 |