4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-9007-1GEA
454
EUR
COBBBB-9007-1G
COBBBB-9007-250M
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ Molecular Weight: 164,93 g/mol |
MDL:
MFCD07644472 CAS-Nummer: 1150114-77-4 |