2-Cyan-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFA-1631-5GEA
1030
EUR
COBBFA-1631-5G
COBBFA-1631-1G
COBBFA-1631-250M
2-Cyan-6-fluorphenylboronsäure
2-Cyan-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ Molecular Weight: 164,9295 g/mol |
MDL:
MFCD09033623 CAS-Nummer: 656235-44-8 |