4-Chlor-2-methoxy-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1170-1GEA 574 EUR
COBBAN-1170-1G
4-Chlor-2-methoxy-N-methylanilin
4-Chlor-2-methoxy-N-methylanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO
MDL: MFCD00027506
CAS-Nummer: 35122-79-3