2-Amino-4-chlorthiobenzamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H52249.03EA 93.18 EUR
H52249.03 H52249.06
2-Amino-4-chlorthiobenzamid 97%
2-Amino-4-chlorthiobenzamid
Formel: C₇H₇ClN₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16658869
CAS-Nummer: 2586-93-8