4-Chlor-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4775-5GEA
115
EUR
COBBCA-4775-5G
COBBCA-4775-25G
COBBCA-4775-1G
4-Chlor-N-tert-butylbenzamid
4-Chlor-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO |
MDL:
MFCD00461169 CAS-Nummer: 42498-40-8 |