2-Chlor-5-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54576.MDEA 226 EUR
H54576.MD H54576.03
2-Chlor-5-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
2-Chlor-5-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22125077
CAS-Nummer: 1449132-64-2