4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Achtung
H52551.03EA 309 EUR
H52551.03
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BClNO₃
Schmelzpunkt: 238…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783865
CAS-Nummer: 871332-73-9