3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3237-1GEA 274 EUR
COBBBB-3237-1G COBBBB-3237-5G
3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
MDL: MFCD09800857
CAS-Nummer: 957120-49-9