4-Chlor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52679.MDEA 91.2 EUR
H52679.MD
4-Chlor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Chlor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BClNO₃
Schmelzpunkt: 254…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783866
CAS-Nummer: 871332-74-0