3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52721.MDEA 125 EUR
H52721.MD
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BClNO₃
Molecular Weight: 213,43 g/mol
Schmelzpunkt: 164…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363766
CAS-Nummer: 850589-39-8