3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3247-5GEA
1180
EUR
COBBBB-3247-5G
COBBBB-3247-1G
3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ |
MDL:
MFCD09800861 CAS-Nummer: 957120-57-9 |