4-Chlorbenzonitril-2,5-diboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8590-250MEA 365 EUR
COBBBB-8590-250M COBBBB-8590-1G
4-Chlorbenzonitril-2,5-diboronsäureneopentylglycolester
4-Chlorbenzonitril-2,5-diboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₇H₂₂B₂ClNO₄
MDL: MFCD09878542
CAS-Nummer: 1072944-28-5