2-Brom-N-butyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6408-1GEA 143 EUR
COBBHC-6408-1G COBBHC-6408-5G
2-Brom-N-butyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-Brom-N-butyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₃BrF₃NO₃S
MDL: MFCD09878395
CAS-Nummer: 957062-76-9