5-Brom-2-(tert-butylamino)-4-fluor-1-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1454-25GEA
1140
EUR
COBBAN-1454-25G
COBBAN-1454-5G
COBBAN-1454-1G
5-Brom-2-(tert-butylamino)-4-fluor-1-nitrobenzol
5-Brom-2-(tert-butylamino)-4-fluor-1-nitrobenzol
Formel:
C₁₀H₁₂BrFN₂O₂ |
MDL:
MFCD12025955 CAS-Nummer: 1150114-26-3 |