2-Brom-5-fluor-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4393-5GEA 347 EUR
COBBCA-4393-5G COBBCA-4393-1G
2-Brom-5-fluor-N-methylbenzamid
2-Brom-5-fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₇BrFNO
MDL: MFCD09475889
CAS-Nummer: 171426-13-4