2-Brom-N-butyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4448-5GEA 329 EUR
COBBCA-4448-5G COBBCA-4448-1G
2-Brom-N-butyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N-butyl-5-fluorbenzamid
Formel: C₁₁H₁₃BrFNO
MDL: MFCD09800917
CAS-Nummer: 951884-19-8