4-Brom-N,N-dimethyl-2-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4504-1GEA
135
EUR
COBBCA-4504-1G
COBBCA-4504-5G
4-Brom-N,N-dimethyl-2-fluorbenzamid
4-Brom-N,N-dimethyl-2-fluorbenzamid
Formel:
C₉H₉BrFNO |
MDL:
MFCD09878360 CAS-Nummer: 749927-80-8 |