2-Brom-N,N-diisopropyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4442-5GEA
432
EUR
COBBCA-4442-5G
COBBCA-4442-1G
2-Brom-N,N-diisopropyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N,N-diisopropyl-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₇BrFNO |
MDL:
MFCD09800912 CAS-Nummer: 951884-15-4 |