Methyl-5-brom-2-(methylthio)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4245-25GEA 2270 EUR
COBBCA-4245-25G COBBCA-4245-1G COBBCA-4245-5G
Methyl-5-brom-2-(methylthio)benzoat
Methyl-5-brom-2-(methylthio)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂S
Molecular Weight: 261,1356 g/mol
MDL: MFCD09258758
CAS-Nummer: 929000-14-6