4-Brom-N-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4421-1GEA
143
EUR
COBBCA-4421-1G
COBBCA-4421-25G
COBBCA-4421-5G
4-Brom-N-butylbenzamid
4-Brom-N-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD00456169 CAS-Nummer: 78080-34-9 |