3-Brom-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4392-5GEA 396 EUR
COBBCA-4392-5G COBBCA-4392-1G
3-Brom-N-methylbenzamid
3-Brom-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
MDL: MFCD01060879
CAS-Nummer: 49834-22-2