3-Brom-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4391-1GEA 136 EUR
COBBCA-4391-1G COBBCA-4391-5G
3-Brom-N-tert-butylbenzamid
3-Brom-N-tert-butylbenzamid
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
MDL: MFCD00751498
CAS-Nummer: 42498-39-5