2-Brom-N-sec-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCS-9417-1GEA
89.5
EUR
COBBCS-9417-1G
COBBCS-9417-5G
2-Brom-N-sec-butylbenzamid
2-Brom-N-sec-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD01212208 CAS-Nummer: 349092-72-4 |