2-Brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCS-9418-1GEA
143
EUR
COBBCS-9418-1G
COBBCS-9418-5G
2-Brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzamid
2-Brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzamid
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO |
MDL:
MFCD01211895 CAS-Nummer: 349395-89-7 |