2-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCS-9416-1GEA 89.5 EUR
COBBCS-9416-1G COBBCS-9416-5G
2-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
2-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
MDL: MFCD00583268
CAS-Nummer: 79839-66-0