N-(2-Bromethyl)-4-chlorbenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB06518.1EA 0 EUR
MAYBBTB06518.1
N-(2-Bromethyl)-4-chlorbenzolsulfonamid
N-(2-Bromethyl)-4-chlorbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₉BrClNO₂S
CAS-Nummer: 151389-59-2