5-Brom-2-chlor-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4722-5GEA
291
EUR
COBBCA-4722-5G
COBBCA-4722-1G
5-Brom-2-chlor-N-cyclohexylbenzamid
5-Brom-2-chlor-N-cyclohexylbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₅BrClNO |
MDL:
MFCD04220000 CAS-Nummer: 701260-15-3 |