5-Brom-N-tert-butyl-2-chlorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4721-1GEA 104 EUR
COBBCA-4721-1G COBBCA-4721-5G
5-Brom-N-tert-butyl-2-chlorbenzamid
5-Brom-N-tert-butyl-2-chlorbenzamid
Formel: C₁₁H₁₃BrClNO
MDL: MFCD06093685
CAS-Nummer: 892018-58-5