4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5834-250MEA
431
EUR
COBBBB-5834-250M
4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrNO₄ Molecular Weight: 245,8232 g/mol |
MDL:
MFCD12025992 CAS-Nummer: 860034-11-3 |