3-Brom-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3515-5GEA
571
EUR
COBBBB-3515-5G
COBBBB-3515-1G
3-Brom-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-Brom-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BBrO₄ |
MDL:
MFCD08689516 CAS-Nummer: 913835-88-8 |