4-(Cyclopropylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5944-250MEA
441
EUR
COBBBB-5944-250M
COBBBB-5944-1G
4-(Cyclopropylsulfonyl)phenylboronsäure
4-(Cyclopropylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄S |
MDL:
MFCD12546569 CAS-Nummer: 1217501-07-9 |