4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Achtung
H53188.MDEA 51.6 EUR
H53188.MD H53188.03
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BNO₄
Molecular Weight: 194,98 g/mol
Schmelzpunkt: 130…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115670
CAS-Nummer: 850568-17-1