4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53155.MDEA 88.2 EUR
H53155.MD
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₄
Molecular Weight: 223,04 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115682
CAS-Nummer: 850589-34-3