3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3079-5GEA 1080 EUR
COBBBB-3079-5G COBBBB-3079-1G
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₄
MDL: MFCD04115710
CAS-Nummer: 850567-33-8