4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL715492-1GEA 70.3 EUR
SIAL715492-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molecular Weight: 193,01
MDL: MFCD02258943
CAS-Nummer: 405520-68-5