4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53363.03EA 58.3 EUR
H53363.03 H53363.06
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molecular Weight: 193,01
Schmelzpunkt: 130…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258943
CAS-Nummer: 405520-68-5