3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53061.06EA 159 EUR
H53061.06 H53061.03
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molecular Weight: 221,06
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115684
CAS-Nummer: 237413-05-7