Methyl-3-(3-boronobenzamido)propionat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3420-5GEA 648 EUR
COBBBB-3420-5G COBBBB-3420-1G
Methyl-3-(3-boronobenzamido)propionat
Methyl-3-(3-boronobenzamido)propionat
Formel: C₁₁H₁₄BNO₅
MDL: MFCD09475827
CAS-Nummer: 957034-72-9