4-(2-Cyanethylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPR-3016-1GEA
143
EUR
COBBPR-3016-1G
COBBPR-3016-5G
4-(2-Cyanethylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
4-(2-Cyanethylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Formel:
C₁₃H₁₅BN₂O₃ |
MDL:
MFCD11053850 CAS-Nummer: 1073372-08-3 |