2-(4-Fluorphenyl)oxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-3306-1GEA
185
EUR
COBBHC-3306-1G
COBBHC-3306-5G
2-(4-Fluorphenyl)oxazol
2-(4-Fluorophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆FNO |
MDL:
MFCD08234435 CAS-Nummer: 885268-39-3 |