Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6230-1GEA
106
EUR
COBBHC-6230-1G
COBBHC-6230-5G
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₅ |
MDL:
MFCD02179429 CAS-Nummer: 72030-87-6 |