5-(4-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
FLUO021359.100MGEA 195 EUR
FLUO021359.100MG CHMPFL21359.POR
5-(4-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
MDL: MFCD00105450
CAS-Nummer: 143659-14-7