Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6231-5GEA 1510 EUR
COBBHC-6231-5G COBBHC-6231-1G
Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
MDL: MFCD00085064
CAS-Nummer: 127919-28-2