2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL718440-1GEA 97.5 EUR
SIAL718440-1G
2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
MDL: MFCD03407332
CAS-Nummer: 35272-15-2