Ethylthiazol-4-carboxylat
Lieferant: CHEMPUR
CHMP90-0009.5EA 0 EUR
CHMP90-0009.5 CHMP90-0009.1
Ethylthiazol-4-carboxylat
Ethylthiazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL: MFCD03788566
CAS-Nummer: 14527-43-6