Ethylthiazol-4-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1120-5GEA 80.4 EUR
COBBHI-1120-5G COBBHI-1120-1G
Ethylthiazol-4-carboxylat
Ethylthiazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL: MFCD03788566
CAS-Nummer: 14527-43-6